Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Prolex™ Einzelextraktionsreagenzien und Extraktions-Set
Identifiziert alle wichtigen Streptokokken-Gruppen, einschließlich Gruppe D, mit dem Prolex™ Streptokokken-Latex-Kit
24.45 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Farbcode Menge Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbcode Menge Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
16214842
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pro-Lab Diagnostics™
PL.039
Blau 2 x 8 ml Extraktion R3
24.45 €
16 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16326761
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pro-Lab Diagnostics™
PL.037
Gelb 3,2 ml Extraktion R1
24.45 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sofortige Ergebnisse bei Raumtemperatur
  • Erweiterter Extraktionsprozess unter Verwendung modifizierter Reagenzien für salpetrige Säure
  • So wenig, wie eine Kolonie erfordert
  • Farbcodierte Reagenzien und Fläschchen für die einfache Auswahl
Spezifikation
Spezifikation
2°bis 8 °C