Beschreibung
- Großes Multi-Touch-Farbdisplay 5,7 Zoll
- Um 360° drehbares und abnehmbares Bedienfeld mit Multi-Touch-Display für die Fernbedienung
- Benutzerverwaltung für bis zu 20 Benutzer
- Import und Export von Daten über USB
- EasyUse System mit Timer- und Countdown-Funktion für einfache Bedienung des gesamten Geräts
- Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
- SelfCheck Assistant zur Systemdiagnose, standardmäßige USB- und Ethernet-Schnittstelle
- Nachrüstbar für Erweiterung mit Schnittstelle (RS 232/485, Profibus; EtherCAT; Analog- oder Kontaktmodule)
- Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
- PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
- Programmiergerät mit bis zu 100 Programmen, jeweils bis zu 50 Segmenten
- Geringe Höhe des Geräts, wenn das Bedienfeld entfernt wird
- Deutlich vergrößertes zugängliches Volumen
- Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Griffen und Ablasshahn)
- Interne LAUDA Varioflex Pumpe mit acht wählbaren Stufen
- Arbeitstemperaturbereich: 35 bis 250 °C
- Arbeitstemperaturbereich mit externer Kühlung: 20 bis 250 °C
- Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
- Temperaturstabilität: 0,01 ± k
- Max. Heizleistung: 3,6 kW
- Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
- Leistungsaufnahme: 16 A
- Größe des Bads (B x T x H): 300 x 290 x 200 mm
- Badvolumen Min./Max.: 11/20 l
- Gesamtmaße (B x T x H): 350 x 475 x 415 mm
- Stromversorgung: 200 bis 230 V, 50/60 Hz
- Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
- Standardzubehör:
- Eine Badabdeckung, zwei Nippel 10 mm mit Schraubverschluss G 3/8 für Kühlwasser
Spezifikation
230 V |