Learn More
SI Analytics™ Mikro-Widerstandsthermometer Typ W5780NNHT Sensor Pt 1000, L=250mm, -30...+200 °C
Das SI Analytics™ Mikro-Widerstandsthermometer dient zur Messung der Temperatur und zur Änderung des Widerstands bei Temperaturänderungen.
Marke: SI Analytics™ 285105308
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Zur Temperaturmessung
- Im Lieferumfang sind 2 x 4 mm Bananenstecker enthalten
Spezifikation
2x4-mm-Bananenstecker | |
Edelstahl | |
Sonde | |
200 °C | |
−30 °C bis 200 °C |
170 mm | |
W 5791 NN HT | |
Edelstahlwelle(V4A) mit Sensoren Pt 1000 | |
−30 °C | |
SLK/SLR |