Beschreibung
- Zubehör für Guardian™ Kochplatten und Magnetrührer
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Guardian-Bereich |
| Modell | Prüfzentrum PT1000(A) -40 °C bis 400 °C 25 cm Hastelloy |
| Menge | 1 |
| Temperatur (metrisch) | 40°C bis 400°C |
| Typ | Temperaturfühler |
| Material | Hastelloy |