missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Procalcitonin Monoclonal Antibody (44d9)
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 11553883
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11553883 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11553883 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. MA120889

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MA1-20889 detects Procalcitonin in Human samples.

This gene encodes the peptide hormones calcitonin, calcitonin gene-related peptide and katacalcin by tissue-specific alternative RNA splicing of the gene transcripts and cleavage of inactive precursor proteins. Calcitonin is involved in calcium regulation and acts to regulate phosphorus metabolism. Calcitonin gene-related peptide functions as a vasodilator while katacalcin is a calcium-lowering peptide. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Procalcitonin
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 44d9
Konzentration 4.9 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
Gen CALCA
Gen-Zugriffsnummer P01258, P06881
Gen-Alias alpha-type CGRP; CALC1; CALCA; Calcitonin; calcitonin 1; Calcitonin carboxyl-terminal peptide; Calcitonin gene-related peptide 1; Calcitonin gene-related peptide I; calcitonin related polypeptide alpha; calcitonin/calcitonin-related polypeptide, alpha; calcitonin; calcitonin gene-related peptide 1; calcitonin-related polypeptide alpha; CCP; CGRP; CGRP1; CGRP-I; CT; Katacalcin; KC; PCT; PDN-21
Gensymbole CALCA
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Fragments of human PCT conjugated with carrier protein.
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 796
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.