Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ 96 well Flat Bottom Plate, black
Beschreibung
Reaktivität/Spezies: Hund, Mensch, Maus, nicht menschlicher Primat, Schwein, Ratte
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je |
| Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
| Format | 96-Well-Mikrotiterplatten |
| Produktlinie | ProcartaPlex |