Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex Human Endoglin Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke:  Invitrogen™ EPX01A-12105-901
204.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Artikelnummer. 15562227
  • 306.00 € / 96 Tests
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen humanes Endoglin beschichtet sind
humaner Endoglin-Standard (gefriergetrocknet)
Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen humanes Endoglin
Universeller Assay-Puffer (10x)
Beschreibung
Beschreibung
  • Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
  • ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
  • Es wird empfohlen, Endoglin-Proben zu verdünnen, wenn in Serum oder Plasma gemessen wird
  • Der empfohlene Verdünnungsfaktor für die Probe beträgt 1:20
Spezifikation
Spezifikation
96 Tests
Multiplex-Immunassays
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum
CD105, EDG, HHT1, ORW1
Human
CD105 (Endoglin)
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl