Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ProcartaPlex NHP PAI-1 (Serpin) Simplex
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke:  Invitrogen™ EPX01A-42033-901
204.01 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23750kg
Artikelnummer. 15592397
  • 306.00 € / 96 Tests
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: konzentrierte magnetische Beads, die mit monoklonalen Antikörpern gegen nicht-humanes Primaten-PAI-1 beschichtet sind
nicht-humaner Primaten-PAI-1-Standard (gefriergetrocknet)
Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Antikörper gegen nicht-humanes Primaten-PAI-1
Beschreibung
Beschreibung
  • Quantifizierung mehrerer Ziele in Überständen von Zellen/Gewebekulturen, Serum und Plasma
  • ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex™ xMAP-Technologie für den Multi-Analyt-Nachweis von sezernierten Proteinen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen, Wachstumsfaktoren und anderen Proteinen
Spezifikation
Spezifikation
96 Tests
Multiplex-Immunassays
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl
Affe
Zellkulturüberstand, Plasma, Serum
Serpin Peptidase-Inhibitor, PAI-E, PLANH1