Learn More
Corning™ ProCulture™ Spinnerflaschen
Artikelnummer. 10168431 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
8 l
8 L
15 l
15 l
36 l
36 L
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses:
100 mm
120 mm
140 mm
Packungsgröße:
1 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses unitSize
10168431 15 l 120 mm 1 Stück
10750383 15 l 140 mm 1 Stück
10352162 36 l 120 mm 1 Stück
10006801 8 l 120 mm 1 Stück
10138481 8 L 140 mm 1 Stück
10542112 6 l 120 mm 1 Stück
10496731 36 l 100 mm 1 Stück
10240622 15 l 100 mm 1 Stück
10572492 36 L 140 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10168431 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 450215L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
  • Leitbleche verbessern die Belüftung und das Rührverhalten
  • Einzigartige Propeller für optimale Rührfunktion
  • Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
  • Gefäß aus Borosilikatglas
  • Kolben mit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses 120 mm
Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 29 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 45 mm
Kapazität (metrisch) 15 l
Material Glas
Höhe (metrisch) 460 mm
Winkel des seitlichen Anschlusses 2
Gewindegröße GL 45
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 290 mm