Beschreibung
- Leitbleche verbessern die Belüftung und das Rührverhalten
- Einzigartige Propeller für optimale Rührfunktion
- Die Seitenhalsbauweise ermöglicht den Zugriff mit 25 und 50 ml-Pipetten
- Gefäß aus Borosilikatglas
- Kolben mit
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Orange |
| Verschlussmaterial | Polypropylen |
| Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | 100 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 29 mm |
| Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss | 45 mm |
| Kapazität (metrisch) | 15 l |
| Material | Glas |
| Höhe (metrisch) | 460 mm |
| Winkel des seitlichen Anschlusses | 2 |
| Gewindegröße | GL 45 |
| Mehr anzeigen |