Learn More
Procymidon, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319889
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30319889 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30319889 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC16310000100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Procymidone
CAS 32809-16-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Procymidone
Versandbedingung +20°C
Summenformel C13 H11 Cl2 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C13H11Cl2NO2/c1-12-6-13(12,2)11(18)16(10(12)17)9-4-7(14)3-8(15)5-9/h3-5H,6H2,1-2H3
SMILES CC12CC1(C)C(=O)N(C2=O)c3cc(Cl)cc(Cl)c3
IUPAC-Name 3-(3,5-dichlorphenyl)-1,5-dimethyl-3-azabicyclo[3.1.0]Hexan-2,4-dion
Molekulargewicht (g/mol) 284.14
Menge 100 mg
Formelmasse 283.0167 g/mol