Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17938281 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 l
500 l
2.000 l
Packungsgröße:
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17938281 500 l 5 Stück
17928241 100 l 5 Stück
17908281 2.000 l 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17938281 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. SH31305.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Umweltfreundliche Eigenschaften 200 L
Kapazität (metrisch) 500 l
Filmbeschreibung 100 L
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 L
Menge 200 L
Produktlinie 50 L
Tubing Style C-Flex
Product Title
Select an issue
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.