Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BPC-Beutel mit 3 Anschlüssen oben und 1 Anschluss unten
Mit diesen BPC-Beuteln mit 3 oberen und 1 unteren Anschlüssen werden 50 bis 200 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.
196.00 € - 1255.00 €
Spezifikation
Bezeichnung Zellkultur-/Bioprozessbeutel für den Einmalgebrauch, dreidimensional
Filmbeschreibung CX3-9 Film
Sterilisationsmethode Gammabestrahlt
Lagerungsanforderungen Umgebungstemperatur
Spülleitung Nein
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15516839 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30652.01
50 l 1075.00 €
5 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 03-07-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15526839 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30652.02
100 l 1255.00 €
5 Stück Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtlicher Liefertermin 03-07-2020 Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10533734 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30652.02
100 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
10715563 Unterlagen ansehen Thermo Scientific™
SH30652.01
50 l Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Der Productainer BPC wird mit unserem Thermo Scientific CX5-14 hergestellt, einer mehrschichtigen, aus einer einzigen Bahn bestehenden Gussfolie, die in einem cGMP-Reinraum hergestellt wird. Unsere Standard-Productainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Productainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
  • Drei Größen: 50, 100 und 200 l.
  • Für Flexibilität und Haltbarkeit optimierte Folie: Hervorragende Spannungsfestigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Barriereeigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Quadratisches Schlauchdesign mit Polyethylen-Anschlüssen auf der Oberseite des BPC für einfachen Zugriff
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen und Stahltanks
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Ernte - Sammlung und Lagerung von Schüttgütern aus Bioreaktoren
  • Lagerung - Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
  • Trennung - Zufuhr und Aufnahme von sterilen Flüssigkeiten aus dem Trennsystem
  • Reinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
  • Transport und Versand – sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen den Einrichtungen
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur-/Bioprozessbeutel für den Einmalgebrauch, dreidimensional
Gammabestrahlt
Nein
CX3-9 Film
Umgebungstemperatur