Learn More
DURAN™ Produktion und Lagerung Flaschenballons Weithals GLS 80™
Artikelnummer. 30052746 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
30052746 20 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052746 Lieferant DURAN™ Lieferanten-Nr. 219919184
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Klare Schutzbeschichtung ohne Schraubverschluss und Ausgießring
  • Hergestellt aus DURAN™ Borosilikatglas 3.3
  • Dickwandiges Glas und daher mechanisch widerstandsfähiger
  • Die äußere PU-Polymerbeschichtung bietet Kratzschutz
  • Die flache, robuste Basis ermöglicht die Verwendung großer und schwerer Rührstäbe.
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
  • Aufgebrannte, äußerst haltbare weiße Keramik
  • Einfacher Zugang zum Flascheninhalt durch den großen Durchmesser des Flaschenhalses
  • Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe müssen separat bestellt werden.
  • Lieferung erfolgt ausschließlich als sicherheitsbeschichtete Glasflasche mit aufsteckbarem Staubschutz aus HDPE.
  • Die Schraubverschlüsse und Ausgießringe müssen separat bestellt werden.
  • Optimale Befüllung und besonders einfache Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 L
Kapazität (angloamerikanisch) 5,3 gal.
Farbe Klar
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 1
Sterilität Nicht steril
Closure Included Nein
Graduated Ja
Öffnung Breit, mit Gewinde
Form Geradseitig, rund
Produkttyp Laborflasche