missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prodynorphin/PDYN Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18089113 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18089113 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18089113 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP131768

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Prodynorphin/PDYN Polyclonal antibody specifically detects Prodynorphin/PDYN in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Prodynorphin/PDYN
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.29mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Frozen 1:100-1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.0) and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Zugriffsnummer P01213
Gen-Alias ADCA, Beta-neoendorphin-dynorphin, leu-enkephalin, leumorphin, neoendorphin-dynorphin-enkephalin prepropeptide, PENKB, preprodynorphin, preproenkephalin B, proenkephalin-B, rimorphin, SCA23
Gensymbole PDYN
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human Prodynorphin/PDYN. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 28 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5173
Testspezifität Not yet tested in any other species.
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.