Learn More
Miele Professional™ Laborspüler
Artikelnummer. 15460415 Alle ansehen Miele Produkte
Change view
Click to view available options
:
Profi-Spülmaschine für Glaswaren
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15460415 Profi-Spülmaschine für Glaswaren
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15460415 Lieferant Miele Professional™ Lieferanten-Nr. 62858306
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Konditionierung von Laborgläsern in Analysenqualität.
  • Drehzahlvariable Heizpumpe
  • EcoDry mit patentierter AutoOpen Function
  • Optimale Reinigungsleistung
  • Optimaler Spüldruck
  • Niedrige Verbrauchswerte
  • Kurze Chargenzeiten
  • Spaltfreier Spülraum
  • Spüldrucküberwachung
  • Sprüharmüberwachung
  • Warmwasseranschluss
  • Pumpe für AD-Wasser
  • Flüssigdosierung
  • Leitfähigkeitsüberwachung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Freistehend oder unterbaut
Display Digital
Material Edelstahl
Flussrate 500 l/min
Zertifizierung/Konformität IP-Schutzklasse gemäß EN 60529: IP 21, EN 61010-1, EN 61010-2-040, RoHS Directive 2011/65/EU, c CSA us
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen von Laborartikeln/wiederverwendbarer Glaswaren
Inlet Water Temperature (English) Min. 70 °C
Tiefe (angloamerikanisch) 23,62 in.
Tiefe (metrisch) 60,0 cm
Abmessungen (T x B x H) innen 474/520 x 530 x 520mm
Höhe (metrisch) 835 mm
Breite (metrisch) 600 mm
Stromstärke 45 A
Elektrische Anforderungen 400 V, 3 Phasen, 45 A
Spannung 400 V