Learn More
Fisherbrand™ ProFill HPLC-Spritzenfilter, Glasfasermembran
Auf HPLC Leistung getestet
Marke:  Fisherbrand™
132.47 EUR gültig bis 2024-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21741" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Artikelnummer. 15562340
  • 159.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ProFill
  • HPLC-Spritzenfilter
  • Glasfasermembran
  • Membranen und Gehäuse mit geringem Anteil an extrahierbaren Verbindungen
  • Polypropylen-Gehäuse
  • Verbesserter Luer Lock-Einlass zur Vermeidung von Verlusten
Spezifikation
Spezifikation
Orange
Glasfaser, GL Mikrofaser
4,91 cm2
PE-Beutel, zusätzlich verpackt in einer PP-Box
6.2 bar
30 mm
HPLC-Spritzenfilter
1,2 μm
<0,137 mL
Nein
100