Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Proglumide |
| CAS | 6620-60-6 |
| Schmelzpunkt | 147.0°C to 149.0°C |
| Summenformel | C18H26N2O4 |
| Menge | 1 g |
| InChI-Schlüssel | DGMKFQYCZXERLX-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | CCCN(CCC)C(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-Name | 4-(Dipropylcarbamoyl)-4-(Phenylformamido)Butansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 334.42 |
| Formelmasse | 334.41 |