Learn More
Merck Millipore PR0G0T0S2 Progard T0S2
Zum optimalen Schutz von Umkehrosmose-Membranen. Millipore™ Proguard™ TS2 Vorbehandlungspakete wurden entwickelt, um große Partikel und organische Verbindungen zu entfernen, Wasser zu enthärten und Chlor aus dem Leitungswasser zu entfernen.
Marke: Merck Millipore PR0G0T0S2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.66500kg
Beschreibung
For optimal protection of reverse osmosis membranes. Proguard™ TS2 Pretreatment Packs are designed to remove large particles and organic compounds, softening water, and removing chlorine from tap water.
- Aktivkohle
- Antibelag
- Tiefenfiltration
Spezifikation
Activated Carbon, Anti-Scaling, Depth Filtration | |
Für einen optimalen Schutz von Umkehrosmose-Membranen (mit bakteriostatisch aktivierter Kohle) | |
Je 1 | |
Vorbehandlungspack |