missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ProK

Beschreibung
ProK is a lysine-based unnatural amino acid (UAA) used for genetic code expansion. It enables bioconjugation of fluorescent probes in E. coli or multicellular organisms.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N6-[(2-Propyn-1-yloxy)carbonyl]-L-lysine hydrochloride |
| CAS | 1428330-91-9 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | Unnatural Amino Acids |
| Summenformel | C10H16N2O4.HCl |
| Reinheit | 0.95 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?