Learn More
Invitrogen™ Human Prolactin ELISA Kit
Artikelnummer. 15865843
Change view
Click to view available options
Menge:
10 × 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15865843 96 Tests 96 Stück
17185459 5 x 96 Tests 1 Stück
17835017 10 × 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15865843 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHIAPRL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Peroxidase-konjugierter Detektorantikörper, Assay-Puffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Plattenabdeckungen und chargenspezifisches technisches Datenblatt.
ELISA
The Human Prolactin ELISA quantitates human prolactin in human serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Prolactin. Principle of the method The Human Prolactin solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Prolactin (PRL) oder Luteotropes Hormon (LTH) ist ein Peptidhormon, das von Dr. Henry Friesen entdeckt wurde und hauptsächlich mit der Laktation assoziiert ist. Beim Stillen stimuliert das Saugen des Säuglings die Produktion von Prolaktin, das die Brust in Vorbereitung auf das nächste Füttern mit Milch über einen Prozess namens Laktogenese füllt. Oxytocin, ein weiteres Hormon, wird ebenfalls freigesetzt, wodurch Milchablass ausgelöst wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P01236
Assay-Bereich 15.6 bis 1000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 11,7 pg/mL
Beschreibung Human Prolactin ELISA-Kit
Assay Multiplex-Assay auf der Luminex Plattform
Konjugat HRP
Nachweisverfahren Fluoreszenz
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Peptidhormon
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Aktivitäts-Assays, Proteinbiologie, Reproduktive Biologie, Entzündungen, Oxidativer Stress, Metabolismus, Zellsignalweiterleitung, Epigenetik, Hämatologie, DNA-Schaden, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Steroid-Hormon-Nachweis
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 5617
Gensymbol PRL
Interassay-VK 10.8 %
Intraassay-VK 7.6 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Reproduktive Biologie
Probenvolumen Plasma, 12,5 μl; Serum, 12,5 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 2 h 30 min