Learn More
Lauda™ Thermostatheizbad Proline P 5 C mit CEE7/7-Stecker
Thermostatbad/-zirkulator mit neuester Mikroprozessor-Technologie und Funktionen für Programmierung/Info und installierter Kühlschlange
Marke:  Lauda™ L001489
Weitere Details : Netto-Gewicht : 12.00000kg
Artikelnummer. 16853640
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Hintergrundbeleuchtetes Grafik-LCD-Display mit hoher Auflösung und verschiedenen Anzeigemodi
  • Zusätzliche grüne LED-Anzeige für Temperatur
  • Eingabe entweder über Cursortasten, numerische Softkeys oder beides
  • Zusätzliche Tmax-Taste für Übertemperatur
  • Die Bedienerkonsole kann abgenommen und als Fernbedienung verwendet werden
  • EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
  • SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
  • PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
  • Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • LAUDA Varioflex Pumpe (Druck-/Saugpumpe) mit acht wählbaren Stufen
  • Standardmäßig integrierte, optisch entkoppelte RS 232/485-Schnittstelle
  • Möglichkeit zur Aufrüstung mit bis zu zwei Schnittstellen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul)
  • Programmiergerät mit 150 Temperatur-/Zeitsegmenten, kann in fünf Programme unterteilt werden
  • Timerfunktion zum Einschalten des Thermostats, zum Wechseln in den Standby-Modus oder zum Ausführen von Programmen
  • Pumpenanschlüsse seitlich und hinten, eingebaute Umgehung
  • Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Griffen und Ablasshahn)
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 0 °C
    • Arbeitstemperaturbereich mit externer Kühlung: 20 bis 0 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,01 ± k
    • Badvolumen Min./Max.: 3,5/5,5 l
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
  • Spezifikation
    Spezifikation
    230 V