Learn More
Lauda™ Proline PVL 15 Klarsicht-Thermostatbad/-zirkulator mit CEE7/7-Stecker
Thermostatbad/-zirkulator mit neuester Mikroprozessor-Technologie und installierter Kühlschlange
Marke:  Lauda™ L001538
Weitere Details : Netto-Gewicht : 28.00000kg
Artikelnummer. 16803090
  • N.V. / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Beschreibung
Beschreibung
  • Gut ablesbare grüne LED-Anzeige für Temperatur
  • Benutzerfreundliche Menüführung mit einfacher 3-Tasten-Bedienung
  • EasyUse System zur einfachen Bedienung des gesamten Geräts
  • SelfCheck Assistent für die Systemdiagnose
  • Vollelektronischer kontinuierlicher Regler mit PID-Wirkung für interne und externe Steuerung
  • PowerAdapt System zur Verwendung der höchstmöglichen von der Stromversorgung zugelassenen Erwärmung
  • Niedriger und einstellbarer Übertemperaturschutz mit akustischem Alarm zur Verwendung mit brennbaren und nicht brennbaren Flüssigkeiten
  • LAUDA Varioflex Pumpe (Druckpumpe) mit acht wählbaren Stufen
  • Möglichkeit zur Aufrüstung mit bis zu zwei Schnittstellen (RS 232/485, Profibus, Analog- oder Kontaktmodule, Ethernet-USB-Modul)
  • Messkammer mit vier Schichten Spezialisolierglas für niedrige Temperaturen bis –60 °C
  • Pumpenanschlüsse seitlich und hinten, eingebaute Umgehung
  • Badgefäß aus Edelstahl (isoliert, mit Griffen und Ablasshahn)
  • Technische Merkmale:
    • Arbeitstemperaturbereich: 30 bis 100 °C
    • Arbeitstemperaturbereich mit externer Kühlung: 20 bis 100 °C
    • Betriebstemperaturbereich: -60 bis 100 °C
    • Umgebungstemperaturbereich: 5 bis 40 °C
    • Temperaturstabilität: 0,01 ± k
    • Max. Heizleistung: 3,6 kW
    • Leistungsaufnahme: 16 A
    • Max. Stromverbrauch: 3,7 kW
    • Badvolumen Min./Max.: 11/15 l
    • Gesamtmaße (B x T x H): 506 x 282 x 590 mm
    • Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz
    • Netzstecker: Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
    • Standardzubehör:
      • Vier Schraubverschlüsse, vier Verschlussstopfen, zwei Nippel 13 mm für Pumpenanschlüsse, zwei Nippel für die Kühlschlange
  • Spezifikation
    Spezifikation
    230 V