Learn More
Promethazin-Sulfoxid-N-Oxid-Hydrochlorid Mikromol™
Beschreibung
Promethazin-Sulfoxid-N-Oxid-Hydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 1135334-50-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride |
| Versandbedingung | Ice pack (-20°C) |
| Summenformel | C17 H20 N2 O2 S . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Promethazine Sulphoxide N-Oxide Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H20N2O2S.ClH/c1-13(19(2,3)20)12-18-14-8-4-6-10-16(14)22(21)17-11-7-5-9-15(17)18;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(CN1c2ccccc2S(=O)c3ccccc13)[N+](C)(C)[O-] |
| IUPAC-Name | N,N-Dimethyl-1-(5-oxophenothiazin-10-yl)propan-2-amin-oxid;hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |