missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Prominin 2 Antibody (244029), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18533085 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18533085 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18533085 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB2024MFV610

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Prominin 2 Monoclonal antibody specifically detects Prominin 2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Prominin 2
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 244029
Konjugat mFluor Violet 610 SE
Verdünnung Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias hPROML2, MGC138714, PROM-2, prominin 2, prominin-2, Prominin-like protein 2, prominin-related protein, PROML2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Prominin 2, Ala27-Leu834, Accession # AAM10541
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 150696
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.