Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ IMAC-10 HPLC-Säulen
Mit den ProPac IMAC-10 LC-Säulen können Sie Zielproteine mit einer einzelnen Säule in einem Lauf mit einem hochauflösenden Gradienten auflösen.
228.00 € - 2910.00 €
Spezifikation
Max. Druck | 3.000 psi |
---|---|
Partikelgröße | 10 µm |
pH | 2 bis 12 |
Porengröße | Nicht porös |
Temperatur | 60 °C |
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Partikelgröße | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11331823
|
Thermo Scientific™
063272 |
10 µm | 2 mm | 50 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11301843
|
Thermo Scientific™
063274 |
10 μm | 2 mm | 250 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11311843
|
Thermo Scientific™
063276 |
10 μm | 4 mm | 50 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11321843
|
Thermo Scientific™
063278 |
10 µm | 4 mm | 250 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11331843
|
Thermo Scientific™
063280 |
10 μm | 9 mm | 250 mm | Analysesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11381853
|
Thermo Scientific™
063615 |
10 μm | 9 mm | 50 mm | Analytical Column |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11391853
|
Thermo Scientific™
063617 |
10 μm | 1 mm | 50 mm | Analytical Column |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11331863
|
Thermo Scientific™
063667 |
10 μm | 4 mm | 50 mm | Ladesäule |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
11311873
|
Thermo Scientific™
063710 |
10 μm | 9 mm | 50 mm | Loading Column |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ IMAC-10 LC-Säulen, um Zielproteine mit einer einzelnen Säule in einem Lauf mit einem hochauflösenden Gradienten zu trennen. Diese analytischen und semipräparativen HPLC-Säulen ermöglichen hochreine Trennungen von Metall-bindenden Proteinen und eine hohe Beladungskapazität für Proteinreinigungsanwendungen. Die Verwendung von kleinen, nicht porösen Harzpartikeln führt zu schmalen, hocheffizienten Peaks mit minimaler Bandenverbreiterung aufgrund von Dispersion. Verwenden Sie Ladesäulen zum Laden der ProPac IMAC-10 LC-Säulen, aber vermeiden Sie den Kontakt zwischen Metalllösung und System.
Maßgeschneiderte Spezifität für die IMAC-Trennung von Proteinen- Retentionsregelung durch Imidazol-Konzentration oder pH-Gradienten
- Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 12, kompatibel mit gängigen Proteinreinigungsreagenzien (nicht ionische Waschmittel, Reduktionsmittel)
- Effektiv unter nativen oder denaturierenden HPLC-Bedingungen
- Breite Palette von Metall-spezifischen Anwendungen, einschließlich der Trennung von His-markierten Proteinaggregationsvarianten, der Analyse von Prion-Peptiden und der Trennung monoklonaler Antikörper
- Wird frei von Metallen geliefert und ist sofort für die Ladung mit dem Metall Ihrer Wahl bereit
- Wiederverwendbare Säulen mit auf das Metall abgestimmter Spezifität
- Auflösen von Zielproteinen mit einer einzelnen Säule in einem Lauf mit einem hochauflösenden Gradienten
- Hochreine Trennungen von Metall-bindenden Proteinen
Spezifikation
3.000 psi | |
2 bis 12 | |
60 °C | |
Polymer, sphärisch, nicht porös | |
Affinity Separation |
10 µm | |
Nicht porös | |
Poly (IDA)-Pfropfen | |
Affinität |