missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propachlor, TRC

Artikelnummer. 30413071
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30413071 100 mg
30421725 1 g
30411732 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30413071 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP757300100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1918-16-7
Summenformel C11 H14 Cl N O
Molekulargewicht (g/mol) 211.69
Synonym Acetanilide, 2-chloro-N-isopropyl- (8CI), 2-Chloro-N-(1-methylethyl)-N-phenylacetamide, 2-Chloro-N-isopropyl-N-phenylacetamide, 2-Chloro-N-isopropylacetanilide, Acilid, Albrass, Bexton, Bexton 4L, CP 31393, Kartex A, Muharicid, N-Isopropyl-2-chloroacetanilide, N-Isopropyl-α-chloroacetanilide, Niticid, Propachlor, Propachlore, Ramrod, Ramrod 65, Ramrod Flo, Satecid, α-Chloro-N-isopropylacetanilide
IUPAC-Name 2-chloro-N-phenyl-N-propan-2-ylacetamide
SMILES CC(C)N(C(=O)CCl)c1ccccc1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Propachlor
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H14ClNO/c1-9(2)13(11(14)8-12)10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Formelmasse 211.0764
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.