Learn More
Propamocarb 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propamocarb free base |
| CAS | 24579-73-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Propamocarb free base |
| Versandbedingung | +20°C |
| Summenformel | C9 H20 N2 O2 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Propamocarb free base |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-4-8-13-9(12)10-6-5-7-11(2)3/h4-8H2,1-3H3,(H,10,12) |
| SMILES | CCCOC(=O)NCCCN(C)C |
| Mehr anzeigen |