Learn More
Propan-1-ol, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10254152 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10254152 1 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 1 Liter
10020320 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
10030320 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
10060320 5 L Metallbehälter 5 Liter
10439760 25 L Metallbehälter 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10254152 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/7481/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
C3H8O, CAS-Nummer 71-23-8, 1-Hydroxypropan, optal, Propanol, Osmosol extra, n-Propylalkohol, n-Propanol, Ethylcarbinol, 1-Propanol, Propylalkohol, Propylalkohol, 2,5 l, 97 °C, CHEBI:28831, Farblos, 60,1 g/mol, BDERNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N, Propan-1-ol, -127 °C, 2941, 60.096
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
pH 7
Schmelzpunkt -127°C
Farbe Farblos
Menge 1 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 25mbar at 20°C
Viskosität 2.2 mPaS at 20°C
Siedepunkt 97°C
Formelmasse 60.1g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.