Learn More
Propan-1-sulfonamid (~90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propane-1-sulfonamide |
| CAS | 24243-71-8 |
| Summenformel | C3H9NO2S |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | Propane-1-sulfonamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H9NO2S/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H2,1H3,(H2,4,5,6) |
| SMILES | CCCS(=O)(=O)N |
| IUPAC-Name | Propan-1-Sulfonamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 123.17 |
| Formelmasse | 123.0354 |