Learn More
Propargylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Propargyl ether is a useful ether for proteomics research. It was used for the preparation of polyferrocenes, via polyaddition with 1,1?-bis(azidoethyl)ferrocene. It may be used for the preaparation of cyclic polystyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Propargylether ist ein nützlicher Äther für die Proteomikforschung. Es wurde zur Herstellung von Polyferrocen verwendet, mittels Polyaddition mit 1,1′-bis-(Azidoethyl)ferrocen. Es kann für die Herstellung von zyklischem Polystyrol verwendet werden.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Propargyl ether |
| Dichte | 0.914 |
| Siedepunkt | 55°C to 57°C (65 mmHg) |
| Flammpunkt | 24°C (75°F) |
| Strukturformel | (HC≡CCH2)2O |
| Brechungsindex | 1.443 |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN3271 |
| Formelmasse | 94.11 |
| Reinheit (%) | 98% |
Safety and Handling
- Propargyl ether
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Contain: Propargyl ether