missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propionsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11449803
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
5000 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449803 1000 g 1000 Gramm
11454010 100 g 100 Gramm
11459803 250 g 250 Gramm
11464010 500 g 500 Gramm
11469803 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11449803 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12955.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

Propionsäureanhydrid wird als veresterndes Reagenz und als Reagenz bei der organischen Synthese verwendet.

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Schmelzpunkt -45°C
Siedepunkt 166°C to 168°C
Menge 1000 g
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.