Learn More
Propionyl-L-Carnitin-d3-HCl (N-Methyl-d3), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R)-Propionyl Carnitine-d3 Chloride |
| CAS | 1334532-19-2 |
| Summenformel | C10 D3 H17 N O4 . Cl |
| Menge | 0.01 g |
| Synonym | 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(1-oxopropoxy)-, chloride (1:1), (2 R)- (ACI), [(2 R)-4-Hydroxy-4-oxo-2-propanoyloxybutyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium chloride, Levocarnitine-d3 propionate hydrochloride, L-Propionylcarnitine-d3, Propionyl-L-carnitine-d3 hydrochloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride, (2 R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(1-oxopropoxy)-1-propanaminium-d3 Chloride |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C10H19NO4.ClH/c1-5-10(14)15-8(6-9(12)13)7-11(2,3)4;/h8H,5-7H2,1-4H3;1 H/t8-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2 H]C([2 H])([2 H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CC |
| IUPAC-Name | [(2R)-3-Carboxy-2-propanoyloxypropyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azaniumchlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 256.74 |
| Formelmasse | 256.1269 g/mol |
| Mehr anzeigen |