Learn More
Propiophenon-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propiophenone-d5 |
| CAS | 54419-23-7 |
| Summenformel | C9 D5 H5 O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | 1-Propanone','1-(phenyl-d5)- (9CI), Propiophenone-d5, Propiophenone-2',3',4',5',6'-d5, Propiophenone-D5 (phenyl-D5), 1-(Phenyl-d5)-1-propanone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)CC)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-Name | 1-(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 139.206 |
| Formelmasse | 139.105 |