Learn More
Propoxycainhydrochlorid, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Propoxycaine Hydrochloride |
| CAS | 550-83-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Propoxycaine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H26 N2 O3 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Diethylaminoethyl 4-amino-2-propoxybenzoate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2-propoxy-4-aminobenzoate hydrochloride, 4-Amino-2-propoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester hydrochloride, Blockain hydrochloride, Blockaine hydrochloride, Pravocaine hydrochloride, Propoxycaine hydrochloride, Ravocaine hydrochloride, Rovocaine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-12-13(17)7-8-14(15)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | Cl.CCCOc1cc(N)ccc1C(=O)OCCN(CC)CC |
| Mehr anzeigen |