Learn More
Propoxycainhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050574
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30050574 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30050574 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1190.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Propoxycainhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propoxycaine Hydrochloride
CAS 550-83-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Propoxycaine Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-amino-2-propoxy-, 2-(diethylamino)ethyl ester, monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Diethylaminoethyl 4-amino-2-propoxybenzoate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2-propoxy-4-aminobenzoate hydrochloride, 4-Amino-2-propoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester hydrochloride, Blockain hydrochloride, Blockaine hydrochloride, Pravocaine hydrochloride, Propoxycaine hydrochloride, Ravocaine hydrochloride, Rovocaine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-12-13(17)7-8-14(15)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCOc1cc(N)ccc1C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl-4-amino-2-propoxybenzoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 330.85
Menge 100 mg
Formelmasse 330.171 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.