Learn More
Propoxycainhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30424751
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Unit Size:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30424751 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30424751 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP831300100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Propoxycaine Hydrochloride
CAS 550-83-4
Summenformel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Menge 100 mg
Synonym Benzoic acid','4-amino-2-propoxy-','2-(diethylamino)ethyl ester','hydrochloride (1:1), Benzoic acid','4-amino-2-propoxy-','2-(diethylamino)ethyl ester','monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Diethylaminoethyl 4-amino-2-propoxybenzoate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2-propoxy-4-aminobenzoate hydrochloride, 4-Amino-2-propoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester hydrochloride, Blockain hydrochloride, Blockaine hydrochloride, Pravocaine hydrochloride, Propoxycaine hydrochloride, Ravocaine hydrochloride, Rovocaine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-12-13(17)7-8-14(15)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCOc1cc(N)ccc1C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl-4-amino-2-propoxybenzoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 330.85
Formelmasse 330.171