Learn More
Propoxycainhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30422561
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422561 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83130025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propoxycaine Hydrochloride
CAS 550-83-4
Summenformel C16 H26 N2 O3 . Cl H
Menge 25 mg
Synonym Benzoic acid','4-amino-2-propoxy-','2-(diethylamino)ethyl ester','hydrochloride (1:1), Benzoic acid','4-amino-2-propoxy-','2-(diethylamino)ethyl ester','monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Diethylaminoethyl 4-amino-2-propoxybenzoate hydrochloride, 2'-Diethylaminoethyl 2-propoxy-4-aminobenzoate hydrochloride, 4-Amino-2-propoxybenzoic acid 2-diethylaminoethyl ester hydrochloride, Blockain hydrochloride, Blockaine hydrochloride, Pravocaine hydrochloride, Propoxycaine hydrochloride, Ravocaine hydrochloride, Rovocaine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-12-13(17)7-8-14(15)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CCCOc1cc(N)ccc1C(=O)OCCN(CC)CC
IUPAC-Name 2-(Diethylamino)ethyl-4-amino-2-propoxybenzoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 330.85
Formelmasse 330.171