missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Propoxyphenyl Thioaildenafil, TRC

Artikelnummer. 30412642
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30412642 50 mg -
30421119 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30412642 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP83164050MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 856190-49-3
Summenformel C24H34N6O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 518.7
Synonym rel-5-[5-[[(3R,5S)-3,5-Dimethyl-1-piperazinyl]sulfonyl]-2-propoxyphenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, (3R,5S)-rel-1-[[3-(4,7-Dihydro-1-methyl-3-propyl-7-thioxo-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-propoxyphenyl]sulfonyl]-3,5-dimethyl-piperazine, 5-(5-(((3R,5S)-3,5-Dimethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-propoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7(4H)-thione
SMILES S=C1C2=C(C(CCC)=NN2C)NC(C3=CC(S(N4C[C@@H](C)N[C@@H](C)C4)(=O)=O)=CC=C3OCCC)=N1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Propoxyphenyl Thioaildenafil
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H34N6O3S2/c1-6-8-19-21-22(29(5)28-19)24(34)27-23(26-21)18-12-17(9-10-20(18)33-11-7-2)35(31,32)30-13-15(3)25-16(4)14-30/h9-10,12,15-16,25H,6-8,11,13-14H2,1-5H3,(H,26,27,34)/t15-,16+
Formelmasse 518.2134
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.