missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Propylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Propyl isothiocyanate |
CAS Min. % | 97.0 |
Dichte | 0.9780g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH2CH2NCS |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 101.17 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'