Learn More
Propylencarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3346462
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5 kg
108-32-7
C4H6O3
102.09
MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
7924
4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
CC1COC(=O)O1
108-32-7
C4H6O3
102.09
MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
7924
4-methyl-1,3-dioxolan-2-one
CC1COC(=O)O1
Propylene carbonate is a polar, aprotic solvent used in paints and coatings and as a high-permittivity component of electrolytes in lithium batteries. It plays an important role in adhesives, paint strippers, cosmetics, plasticizer, hard surface cleaner, resin cleaner, fiberglass, polyester and polyurethane cleaner. Furthermore, it acts as a cleaner in polyurethane, a carburetor and is used in stereo lithography parts. In electrospray ionization mass spectrometry, it is doped into low surface tension solutions to enhance analyte charging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propylencarbonat ist ein polares, aprotisches Lösungsmittel, das in Farben und Beschichtungsmaterialien sowie als Bestandteil mit hoher Dielektrizitätskonstante von Elektrolyten in Lithiumbatterien verwendet wird. Spielt eine wichtige Rolle bei Klebstoffen, Farbentfernern, Kosmetika, Weichmachern, Glasreinigern, Harzentfernern, Glasfaser-, Polyester- und Polyurethan-Reinigern. Zudem Verwendung als Reiniger in Polyurethan, Carbonisierer und in Bauteilen für Stereo-Lithographie. In der Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie tropfenweise Zugabe zu Lösungen mit geringer Oberflächenspannung zwecks Verbesserung der Analytenladung.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol, Ether, Aceton, Benzol, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Propylene Carbonate
Schmelzpunkt °C to 49°C
Dichte 1.204
Siedepunkt 240°C to 243°C
Flammpunkt 132°C (270°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.421
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohol,ether,acetone,benzene,chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 102.09
Physikalische Form Flüssig