Learn More
(±)-Propylenoxide, 99.5 %, extrarein, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229328
18.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75-56-9
C3H6O
58.08
MFCD00005126
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
6378
CHEBI:38685
2-Methyloxiran
CC1CO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
75-56-9
C3H6O
58.08
MFCD00005126
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
6378
CHEBI:38685
2-Methyloxiran
CC1CO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (±)-Propylene oxide
Namenshinweis Extra Pure
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -112.0°C
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 34.0°C
Flammpunkt −37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.3650 to 1.3670
Menge 100 mL
Merck Index 15,7969
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssig