Learn More
(±)-Propylenoxid, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-188518
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-56-9
C3H6O
58.08
MFCD00005126
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
6378
CHEBI:38685
2-methyloxirane
CC1CO1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
75-56-9
C3H6O
58.08
MFCD00005126
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
6378
CHEBI:38685
2-methyloxirane
CC1CO1
(+/-)-Propylenoxid, 99 %, C3H6O, CAS-Nummer 75-56-9, 2,3-Epoxypropan, Epoxypropan, Methyloxiran, Propylenoxid, Oxiran, Methyl, Propylenoxid, 1,2-Propylenoxid, Propenoxid, Propylen-Epoxid, 1,2-Epoxypropan, 1 l, 17, 6, 34,0 °C, CHEBI:38685, Unbestimmt, 0,8300 g/ml, 200-879-2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (±)-Propylene oxide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -112.0°C
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 34.0°C
Flammpunkt −37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3650 to 1.3670
Menge 1 L
Beilstein 17, 6
Merck Index 15, 7969
Relative Dichte 0.83
Formelmasse 58.08
Dampfdruck 590mbar at 20°C
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.