Learn More
Propylendiphosphonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049848
43.53 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4671-82-3
C3H10O6P2
204.055
MFCD00050066
DZQCAOQMXPROIJ-UHFFFAOYSA-N
propylenediphosphonic acid, acmc-20ajta, propylene-bisphosphonic acid, propylenediphosphonicacid, propane-1,2-diylbis phosphonic acid, 1-phosphonopropan-2-yl phosphonic acid
22023450
1-Phosphonopropan-2-ylphosphonsäure
CC(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4671-82-3
C3H10O6P2
204.055
MFCD00050066
DZQCAOQMXPROIJ-UHFFFAOYSA-N
propylenediphosphonic acid, acmc-20ajta, propylene-bisphosphonic acid, propylenediphosphonicacid, propane-1,2-diylbis phosphonic acid, 1-phosphonopropan-2-yl phosphonic acid
22023450
1-Phosphonopropan-2-ylphosphonsäure
CC(CP(=O)(O)O)P(=O)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Propylenediphosphonic acid
Schmelzpunkt 178°C
Geruch Odorless
Menge 0.5 g
Formelmasse 204.06
Reinheit (%) ≥98%
Physikalische Form Pulver