Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™™ Human Eotaxin Immunoassay-Kit
Das Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit misst Proteine ohne Waschschritte, geringem Probenverbrauch, hoher Empfindlichkeit und mit großem Dynamikbereich auf einem qPCR-Gerät
748.00 € - 3350.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P51671
Assay-Bereich 0,064 bis 5000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: <0,05 pg/mL
Nachweisverfahren Taqman™ Echtzeit-PCR
Immunassay-Kit-Format Näherungs-basierter Immunoassay
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15945032
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A35580
96 Tests
748.00 €
96 Reaktionen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15915042
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
A355805
5 x 96 Tests
3350.00 €
6 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit: Erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
  • Niedriger Probenverbrauch: Verwenden Sie 2 bis 5 μl Probe (z. B. 2 μl vs 75 μl für Drillingswells mit anderen Methoden)
  • Schneller; einfacher Workflow: Keine Waschschritte, 2 Stunden von Probe zu Antwort
  • Großer dynamischer Bereich: 5 Protokolle minimieren die Verdünnungen, um sicherzustellen, dass sie in den Bereich fallen
  • Es muss kein markengeschütztes Instrument gekauft werden: Kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät ausgeführt werden
  • ProQuantum Software erhältlich: Robuste Datenanalyse und statistischer gruppenweiser Vergleich
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P51671
<0,05 pg/mL
Näherungs-basierter Immunoassay
Human
qPCR-Instrumente
Scya11
Antikörperkonjugat A, Antikörperkonjugat B, Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer, Assay-Verdünnungspuffer, Ligase, Master Mix, Standard
RUO
Gefroren bei -20 °C
30 min
0,064 bis 5000 pg/mL
Taqman™ Echtzeit-PCR
ProQuantum
Proteinquantifizierung
6356
1 h
FAM™
Serum, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl
Human
2 h