Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™™ Human Eotaxin Immunoassay-Kit
Das Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit misst Proteine ohne Waschschritte, geringem Probenverbrauch, hoher Empfindlichkeit und mit großem Dynamikbereich auf einem qPCR-Gerät
Marke:  Invitrogen™ A355805
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.04000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915042
  • 2750.00 € / 6 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 17-12-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit: Erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
  • Niedriger Probenverbrauch: Verwenden Sie 2 bis 5 µl Probe (z. B. 2 μl vs 75 μl für Drillingswells mit anderen Methoden)
  • Schneller; einfacher Workflow: Keine Waschschritte, 2 Stunden von Probe zu Antwort
  • Großer dynamischer Bereich: 5 Protokolle minimieren die Verdünnungen, um sicherzustellen, dass sie in den Bereich fallen
  • Es muss kein markengeschütztes Instrument gekauft werden: Kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät ausgeführt werden
  • ProQuantum Software erhältlich: Robuste Datenanalyse und statistischer gruppenweiser Vergleich
Spezifikation
Spezifikation
P51671
FAM™
0.064 to 5000 pg/mL
6356
Antibody-conjugate A, Antibody-conjugate B, Antibody-conjugate dilution buffer, Assay dilution buffer, Ligase, Master Mix, Standard
Serum,2-5μL; Supernatant,2-5μL; Plasma,2-5μL
30 min.
Human
Human
Scya11
Taqman™ Real-time PCR
qPCR-Instrumente
ProQuantum
Protein quantitation
1 hr.
RUO
Frozen at -20°C
2 hr.
5 x 96 Tests
<0,05 pg/mL
Näherungs-basierter Immunoassay