Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Mouse IL-2 Immunoassay-Kit
Das Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit misst Proteine ohne Waschschritte, geringem Probenverbrauch, hoher Empfindlichkeit und mit großem Dynamikbereich auf einem qPCR-Gerät
Marke:  Invitrogen™ A42892
498.69 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16321994
  • 748.00 € / 96 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit: Erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
  • Niedriger Probenverbrauch: Verwenden Sie 2 bis 5 μl Probe (z. B. 2 μl vs 75 μl für Drillingswells mit anderen Methoden)
  • Schneller; einfacher Workflow: Keine Waschschritte, 2 Stunden von Probe zu Antwort
  • Großer dynamischer Bereich: 5 Protokolle minimieren die Verdünnungen, um sicherzustellen, dass sie in den Bereich fallen
  • Es muss kein markengeschütztes Instrument gekauft werden: Kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät ausgeführt werden
  • ProQuantum Software erhältlich: Robuste Datenanalyse und statistischer gruppenweiser Vergleich
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P04351
<0,05 pg/mL
Näherungs-basierter Immunoassay
Maus
qPCR-Instrumente
1 h
FAM™
RUO
Gefroren bei -20 °C
30 min
0,064 bis 5000 pg/mL
Taqman™ Echtzeit-PCR
ProQuantum
Proteinquantifizierung
16183
Antikörperkonjugat A, Antikörperkonjugat B, Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer, Assay-Verdünnungspuffer, Ligase, Master Mix, Standard
96 Tests
Überstand, 2-5 μl; Serum, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl
Maus
2 h