Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Mouse IL-4 Immunoassay-Kit
Das Invitrogen™ ProQuantum™ Immunoassay Kit misst Proteine ohne Waschschritte, geringem Probenverbrauch, hoher Empfindlichkeit und mit großem Dynamikbereich auf einem qPCR-Gerät
748.00 € - 3350.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | Gehäuse P07750 |
---|---|
Assay-Bereich | 0,32 bis 25.000 pg/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | <0,3 pg/mL |
Nachweisverfahren | Taqman™ Echtzeit-PCR |
Immunassay-Kit-Format | Näherungs-basierter Immunoassay |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16331994
|
Invitrogen™
A42893 |
96 Tests |
748.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17164719
|
Invitrogen™
A428935 |
5 x 96 Tests |
3350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit: Erkennt niedrige Proteinkonzentrationen mit größerer Empfindlichkeit als herkömmliche Methoden wie ELISA
- Niedriger Probenverbrauch: Verwenden Sie 2 bis 5 μl Probe (z. B. 2 μl vs 75 μl für Drillingswells mit anderen Methoden)
- Schneller; einfacher Workflow: Keine Waschschritte, 2 Stunden von Probe zu Antwort
- Großer dynamischer Bereich: 5 Protokolle minimieren die Verdünnungen, um sicherzustellen, dass sie in den Bereich fallen
- Es muss kein markengeschütztes Instrument gekauft werden: Kann auf jedem Echtzeit-PCR-Gerät ausgeführt werden
- ProQuantum Software erhältlich: Robuste Datenanalyse und statistischer gruppenweiser Vergleich
Spezifikation
Gehäuse P07750 | |
<0,3 pg/mL | |
Näherungs-basierter Immunoassay | |
Maus | |
qPCR-Instrumente | |
1 h | |
FAM™ | |
Überstand, 2-5 μl; Überstand, 2-5 μl; Serum, 2-5 μl; Plasma, 2-5 μl | |
Maus | |
2 h |
0,32 bis 25.000 pg/mL | |
Taqman™ Echtzeit-PCR | |
ProQuantum | |
Proteinquantifizierung | |
16189 | |
Antikörperkonjugat A, Antikörperkonjugat B, Antikörperkonjugat-Verdünnungspuffer, Assay-Verdünnungspuffer, Ligase, Master Mix, Standard | |
RUO | |
Gefroren bei -20 °C | |
30 min |