missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PROSC Antibody (OTI3G7), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18193417 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18193417 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18193417 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP273622AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

PROSC Monoclonal specifically detects PROSC in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen PROSC
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3G7
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Zusammensetzung 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Gen-Alias FLJ11861, proline synthase co-transcribed bacterial homolog protein, proline synthetase co-transcribed (bacterial homolog), proline synthetase co-transcribed bacterial homolog protein, proline synthetase co-transcribed homolog (bacterial)
Gensymbole PLPBP
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Full length recombinant protein of human PROSC (NP_009129) produced in E.coli.
Menge 0.1 mL
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11212
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.