Learn More
Prostaglandin E1, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10592441
Click to view available options
Menge:
10 mg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Prostaglandin E1
Namenshinweis 98+%
CAS 745-65-3
Schmelzpunkt 115.0°C to 116.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H34O5
MDL-Nummer MFCD00077860
Menge 10 mg
Merck Index 15, 7987
Spezifischer Drehzustand −64.00 (20.00°C c=1.0,C2H5OH)
Spezifische Drehung -64
Synonym alprostadil, prostaglandin e1, pge1, muse, alprostadilum, prostavasin, topiglan, vasaprostan, femprox, edex
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,methanol,ethyl acetate and,acetone
InChI-Schlüssel GMVPRGQOIOIIMI-DWKJAMRDSA-N
SMILES CCCCCC(C=CC1C(CC(=O)C1CCCCCCC(=O)O)O)O
IUPAC-Name 7-[(1 R,2 R,3 R)-3 -Hydroxy-2 -[(E,3 S)-3 -hydroxyoct-1 -enyl]-5 -Oxocyclopentyl]heptanoic-Säure
Molekulargewicht (g/mol) 354.48
PubChem CID 5280723
ChEBI CHEBI:15544
Formelmasse 354.48
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallpulver